Learn More
Octaacetato de sacarosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752792 250 g Frasco de plástico 250 g
10742792 5 g Glass Bottle 5 g
10677571 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11996901 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10752792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419792500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-14-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-14-7
Fórmula molecular C28H38O19
Peso molecular (g/mol) 678.59
Clave InChI ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Sinónimo sucrose octaacetate, octaacetylsucrose, octa-o-acetylsucrose, d-+-sucrose octaacetate, fema no. 3038, sucrose octaacetate nf, d-+-saccharose octaacetate, 2,3,4,6,1',3',4',6'-octa-o-acetylsucrose, alpha-d-glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-fructofuranosyl, tetraacetate
PubChem CID 31340
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-2,5-bis(acetiloximetil)oxolan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose octaacetate
Punto de fusión >78.0°C
Color Crema blanquecina a blanco
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 250.0°C (1.0 mmHg)
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,9013
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,acetone,benzene,90g/l in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo