Learn More
Monolaurato de sacarosa, TRC
Código de producto. 30414964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414964 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30414964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS080898500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose Monolaurate
CAS 25339-99-5
Fórmula molecular C24H44O12
Cantidad 500 mg
Sinónimo Cane Sugar Monolaurate, D 1216, DK Ester L 160, DK Ester S-L 18A, LWA 1570, Nitto Ester LW 1540, Nitto LW 1540, Ryoto LWA 1570, Ryoto Sugar Ester LWA 1540, Ryoto Sugar Ester LWA 1570, Ryoto Sugar Ester MO-C 12, Ryoto Sugar Ester SM 1200, SM 1200, Saccharose Laurate, Sucrose Lauric Acid Ester, Sucrose Lauric Acid Monoester, Sucrose Lauryl Ester, Sucrose Monododecanoate, Sucrose Monolaurate, Sucrose Monolauryl Ester, Surfhope SE Cosme C 1216, Surfhope SE Pharma D 1216, Dodecanoyl D-Sucrose
Fórmula InChI InChI=1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(27)33-13-16-18(28)20(30)21(31)23(34-16)36-24(14-26)22(32)19(29)15(12-25)35-24/h15-16,18-23,25-26,28-32H,2-14H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(CCCCCCCCCCC)=O)O2)(CO)O[C@@H]1CO
Nombre IUPAC ((2R,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)oxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)metil dodecanoato
Peso molecular (g/mol) 524.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.28