Learn More
Monocaprato de sacarosa (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose Monocaprate |
| CAS | 31835-06-0 |
| Fórmula molecular | C22H40O12 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Capric Acid Sucrose Monoester, Ryoto Sugar Ester MO-C 10, Ryoto Sugar Ester SM 1000, Saccharose Monocaprate, Sucrose Monocaprate, Sucrose Decanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(CCCCCCCCC)=O)O2)(CO)O[C@@H]1CO |
| Nombre IUPAC | decanoato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 496.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.252 |