Learn More
Hexasulfato de sacarosa, sal de potasio, grado técnico, TRC
Código de producto. 30134521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134521 250 mg 250 miligramos
17959904 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS698350250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 386229-70-5
Fórmula molecular C12 H16 O29 S6 . 6 K
Peso molecular (g/mol) 1051.22
Sinónimo Sucrose Hexasulfate, Potassium Salt
Nombre IUPAC hexapotasio; [(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-disulfuronatooxi-2,5-bis(sulfonatooximetil)oxolán-2-il]oxi-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-3-sulfonatooxioxixan-4-il] sulfato
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COS(=O)(=O)[O-])O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose Hexasulfate, Potassium Salt, Technical Grade
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O29S6.6K/c13-1-4-6(14)8(39-45(24,25)26)9(40-46(27,28)29)11(35-4)37-12(3-34-43(18,19)20)10(41-47(30,31)32)7(38-44(21,22)23)5(36-12)2-33-42(15,16)17;;;;;;/h4-11,13-14H,1-3H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;;;/q;6*+1/p-6/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;;;;;;/m1....../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1049.5924