Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 57-50-1 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Fórmula molecular | C12H22O11 |
| Número MDL | MFCD00006626 |
| Densidad | 1,587 a 25 °C (agua = 1) |
| Sinónimo | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| Cantidad | 500 g |
| Mostrar más |