Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose |
| Cantidad | 25 lb. |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3 |
| Grado | FCC |
| Forma física | Crystals |