Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hexaisobutirato de diacetato de sacarosa
Código de producto. 15447459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447459 250 g 250 g
15457459 500 g 500 g
15467459 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66195.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27216-37-1 | C40H62O19
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27216-37-1
Fórmula molecular C40H62O19
Número MDL MFCD00041859
Sinónimo SAIB
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose diacetate hexaisobutyrate
Punto de fusión -7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.146
Punto de ebullición 288°C
Índice de refracción 1.457
Cantidad 250 g
Rotación óptica +49° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 846.91
Forma física Líquido