Descripción
- Es un carbohidrato simple.
- Se utiliza en gradientes de densidad, fraccionamiento de flujo de campo dielectroforético y tampones de desplazamiento.
- Es un componente principal de medios y dietas animales.
- La sacarosa es un carbohidrato simple, un disacárido compuesto de glucosa y fructosa.
- Se hidroliza a glucosa y fructosa por ácidos diluidos y por la invertasa, una enzima de levadura.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose |
| Cantidad | 25 lb. |
| Sinónimo | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3 |
| Grado | Alimentos |
| Forma física | cristalino/a/s |