Learn More
Sacarosa, cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11415702 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Tamaño de la unidad:
25 libras
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415702 1 lb. -
11425702 5 lb. -
11435702 25 lb. 25 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415702 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290297801
Esta es una sacarosa ligeramente menos pura que nuestra 190271. No reduce la solución de Fehling y es adecuado para la mayoría de aplicaciones rutinarias.
  • Es un carbohidrato simple.
  • Se utiliza en gradientes de densidad, fraccionamiento de flujo de campo dielectroforético y tampones de desplazamiento.
  • Es un componente principal de medios y dietas animales.
  • La sacarosa es un carbohidrato simple, un disacárido compuesto de glucosa y fructosa.
  • Se hidroliza a glucosa y fructosa por ácidos diluidos y por la invertasa, una enzima de levadura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Cantidad 1 lb.
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Forma física Crystalline