Learn More
Sacarosa, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, la farmacopea británica, Fisher Chemical™
Código de producto. 10346150 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346150 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10634932 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10254590 3 kg Jarra para polvos de plástico 3 KG
10020440 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10346150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8600/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C12H22O11, número CAS: 57-50-1, azúcar de caña, d-sacarosa, azúcar de caña, sacarosa, azúcar de mesa, azúcar blanco, 1 kg, CHEBI:17992, blanco, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
C12H22O11, número CAS-57-50-1, amerfand, azúcar de caña, d-sacarosa, rohrzucker, saccharose, saccharum, sucrose, azúcar, azúcar de mesa, azúcar blanco, 1 kg, CHEBI:17992, blanco, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 6.5 to 7.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29g/mol
Forma física Sólido