Learn More
Paragon Scientific Estándar de sacarosa (Brix), 10.0 %
Código de producto. 16080400
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
12,50 Brix
20,00 Brix
25,00 Brix
30,00 Brix
35 Brix
40,00 Brix
45,00 Brix
50,00 Brix
55 Brix
7,50 Brix
Brix al 10.00
Brix al 15.00
Brix al 5.00
Tamaño de la unidad:
15 ml
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración unitSize
16080400 Brix al 5.00 15 ml
16090400 7,50 Brix 15 ml
16000410 Brix al 10.00 15 ml
16040410 12,50 Brix 15 ml
16050410 Brix al 15.00 15 ml
16070410 20,00 Brix 15 ml
16080410 25,00 Brix 15 ml
16090410 30,00 Brix 15 ml
16010420 35 Brix 15 ml
16020420 40,00 Brix 15 ml
16030420 45,00 Brix 15 ml
16040420 50,00 Brix 15 ml
16050420 55 Brix 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16080400 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor SS05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
Concentración Brix al 5.00
Cantidad 15 ml
Valores nominales citados