Learn More
Estándar Brix/RI de sacarosa, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, estándar de sacarosa (2,00 °Brix/1,33586 RI), 15 ml, Paragon Scientific™
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
- Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
- Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 15 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?