Learn More
Estándar Brix/RI de sacarosa, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, estándar de sacarosa (2,00 °Brix/1,33586 RI), 15 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16070400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
16070400 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 16070400 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor SS02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
Cantidad 15 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.