Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose |
| CAS | 57-50-1 |
| Densidad | 1,587 a 25 °C (agua = 1) |
| Fórmula molecular | C12H22O11 |
| Número MDL | MFCD00006626 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| Clave InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Mostrar más |