Learn More
Sacarosa, 99% máx., grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1,587 g/cm3 a 25 °C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3 |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Grado | Reactivos de biología molecular |
| Forma física | Polvo cristalino |