Learn More
Sacarosa, 99% máx., grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456491 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11456491 500 g
11466491 1 kg
11476491 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219401890
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Color Blanco
Densidad 1.587g/cm3 at 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Crystalline Powder