Learn More
Sacarosa, ≥ 99%, reactivo de cultivo celular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432041 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Código de producto. Cantidad
11432041 5 kg
1 options
Código de producto. 11432041 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219474705
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Cantidad 5 kg
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo cristalino