Learn More
Sacarosa 6'-acetato, grado técnico 80%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose 6'-Acetate |
| CAS | 936001-72-8 |
| Fórmula molecular | C14H24O12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Sucrose 6'-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O12/c1-5(17)23-3-7-8(18)10(20)11(21)13(24-7)26-14(4-16)12(22)9(19)6(2-15)25-14/h6-13,15-16,18-22H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metil acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 384.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1268 |