Learn More
Sacarosa-1-13Cfru, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucrose-1-13Cfru |
| CAS | 154368-11-3 |
| Fórmula molecular | 13CC11H22O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | β-D-Fructofuranosyl-13C α-D-Glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1/i3+1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@]2([13C]([H])([H])O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)O[C@@H]1CO |
| Peso molecular (g/mol) | 343.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1196 |