Learn More
Sucralosa, TRC
Código de producto. 30412085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30412085 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30412085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6925001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucralose
CAS 56038-13-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H19 Cl3 O8
Cantidad 1 g
Sinónimo Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-d-galactopyranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(clorometil)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]oxi-5-cloro-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 397.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0146
Porcentaje de pureza >95