Learn More
Sucralosa, Thermo Scientific™
Código de producto. 17750689 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17750689 250 g 250 g
17740689 100 g 100 g
17730689 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17750689 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 470092500
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Vector alfa SUCRALOSE
Nombre del producto químico o material Sucralose
CAS 56038-13-2
Punto de fusión 130°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C12 H19 Cl3 O8
Número MDL 03648615
Cantidad 250 g
Índice Merck XIII 8965
Condición de rotación específica (20°C, 589 nm) (c=1% aq. soln.)
Rotación específica 84° to 88°
Sinónimo Trichlorosucrose
Peso molecular (g/mol) 397.63
Forma física Crystalline Powder