Learn More
Sucralosa, Mikromol™
Código de producto. 17918764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17918764 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17918764 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1490.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sucralosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucralose
CAS 56038-13-2
Nombres de analitos o componentes Sucralose
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 Cl3 O8
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(clorometil)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]oxi-5-cloro-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 397.63
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0146 g/mol