Learn More
Sucralose, MedChemExpress
Código de producto. 16442386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442386 500 mg 500 miligramos
16439116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0614
 Artículo restringido
MedChemExpress Sucralose (E955; Trichlorosucrose) is a non-nutritive artificial sweetener and sugar substitute. Sucralose can activate a conserved neural fasting response and thereby exerts an appetite-stimulating effect in rodents.
Sucralose (E955
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucralose
CAS 56038-13-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19Cl3O8
Cantidad 500 mg
Sinónimo E955 Trichlorosucrose
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC[C@]1(O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2Cl)O)O[C@@H]2CO
Peso molecular (g/mol) 397.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death