Learn More
Sucralosa, LoGiCal
Código de producto. 30464254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464254 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464254 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1490.00
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sucralosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucralose
CAS 56038-13-2
Nombres de analitos o componentes Sucralose
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 Cl3 O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20 H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1 O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2 O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 Cl
Nombre IUPAC (2 R,3 R,4 R,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-2,5-bis(clorometil)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]oxi-5-cloro-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 397.63
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0146 g/mol