Learn More
Sucralosa-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sucralose-d6 |
| CAS | 1459161-55-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H13D6Cl3O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Trichlorosucrose-d6','1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C([2H])([2H])Cl)O[C@]1(OC2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](Cl)[C@@H](C([2H])([2H])O)O2)C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | (3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(clorometil-d2)-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)oxi)-5-cloro-6-(hidroximetil-d2)tetrahidro-2H-piran-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 403.66 |
| Mostrar más |