Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucralosa, 98 %
Código de producto. 15418209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418209 50 g 50 g
15428209 100 g 100 g
15438209 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418209 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66736.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    77.65€ / 50 g
    Ahorro 8.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | 397.63 g/mol
Sucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sucralosa es un azúcar no calórico utilizado como edulcorante que activa los receptores de sabor dulce T1R2/T1R3 y modula el péptido-1 similar al glucagón,el péptido insulinotrófico dependiente de la glucosa y la secreción de incretin.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Solo para uso en investigación: No está diseñado para uso alimentario, cosmético o diagnóstico y terapéutico en animales ni humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56038-13-2
Fórmula molecular C12H19Cl3O8
Peso molecular (g/mol) 397.63
Número MDL MFCD03648615
Clave InChI BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Sinónimo sucralose, trichlorosucrose, splenda, 1',4,6'-trichlorogalactosucrose, unii-96k6uq3zd4, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside, trichlorogalactosucrose, trichlorogalacto-sucrose, aspasvit
PubChem CID 71485
ChEBI CHEBI:32159
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(clorometil)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]oxi-5-cloro-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucralose
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 50 g
Beilstein 3654410
Índice Merck 14,8880
Información de solubilidad Soluble in Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo