Learn More
Sucralosa 6-Acetato, TRC
Código de producto. 30011204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011204 10 mg 10 miligramos
30006205 50 mg 50 miligramos
30008194 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69703010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105066-21-5
Fórmula molecular C14H21Cl3O9
Peso molecular (g/mol) 439.67
Sinónimo 6-O-Acetylsucralose, TGS-6-Acetate
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(clorometil)-3,4-dihidroxioxiolán-2-il]oxi-3-cloro-4,5-dihidroxioxiano-2-il]acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucralose 6-Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21Cl3O9/c1-5(18)23-3-7-8(17)10(20)11(21)13(24-7)26-14(4-16)12(22)9(19)6(2-15)25-14/h6-13,19-22H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.0251
Porcentaje de pureza >95%