Learn More
Succinilsulfatiazol, TRC
Código de producto. 30420491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420491 10 g
30417553 50 g
30410275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69217010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 116-43-8
Fórmula molecular C13 H13 N3 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 355.39
Sinónimo Butanoic acid, 4-oxo-4-[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]-, Succinanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (7CI,8CI), 2-(N4-Succinylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)succinanilic acid, Colistatin, Cremosuxidine, Kaoxidin, Kaoxidine, NSC 14193, NSC 163939, Rolsul, Succinylsulfathiazole, Succinylsulphathiazole, Sulfadigesin, Sulfasuccidin, Sulfasuccidine, Sulfasuccinil, Sulfasuccithiazole, Sulfasuxidine, Sulfenterone, Thiacyl, p-2-Thiazolylsulfamylsuccinanilic acid
Nombre IUPAC 4-oxo-4-[4-(1,3-tiol-2-ilsulfamoil)anilino]ácido butanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Specifications
Nombre del producto químico o material Succinylsulfathiazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O5S2/c17-11(5-6-12(18)19)15-9-1-3-10(4-2-9)23(20,21)16-13-14-7-8-22-13/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0297