Learn More
Succinylsulfathiazole, MedChemExpress
Código de producto. 16418516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0921
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinylsulfathiazole
CAS 116-43-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13N3O5S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Succinylsulphathiazole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (281.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC=CS2)=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 355.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.39
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation