Learn More
Cloruro de succinilmonocolina, Mikromol™
Descripción
Cloruro de succinilmonocolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinylmonocholine Chloride |
| CAS | 5297-17-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Succinylmonocholine Chloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9 H18 N O4 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium chloride (1:1), Succinylmonocholine Chloride, Choline, chloride, hydrogen succinate, Succinic acid, monoester with choline chloride, Succinyl monocholine chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-(3-carboxipropanoiloxi)etil-trimetilazanio |
| Mostrar más |