Learn More
Cloruro de succinilcolina, TRC
Código de producto. 30010496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010496 10 mg 10 miligramos
30011963 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69210010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-27-2
Fórmula molecular C14 H30 N2 O4 . 2 Cl
Peso molecular (g/mol) 361.3
Sinónimo Succinylcholine Chloride, Suxamethonium Chloride
Nombre IUPAC trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanioil)etoxi]butanoil]oxetil]azanio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinylcholine Chloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30N2O4.2ClH/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1583