Learn More
Dihidrato de cloruro de succinilcolina, TRC
Código de producto. 30422080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422080 1 g -
30416481 5 g -
30416491 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6921031G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6101-15-1
Fórmula molecular C14 H30 N2 O4 . 2 Cl . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 397.34
Sinónimo Suxamethonium chloride Dihydrate, 2,2'-[butanedioylbis(oxy)]bis(N,N,N-trimethylethanaminium) dichloride, Succinylcholine Chloride Dihydrate, 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethanaminium chloride hydrate (1:2:2), Choline chloride succinate (2:1) dihydrate, 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethanaminium dichloride dihydrate, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] succinate bismethochloride dihydrate, Choline succinate dichloride dihydrate, Succinic acid bis(2-dimethylaminoethyl) ester, dimethochloride, dihydrate, Succinylcholine chloride dihydrate, Succinylcholine chloride, 268U48
Nombre IUPAC trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanil)etoxi]butanoil]oxietil]azanio; dicloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suxamethonium chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1794