Learn More
Cloruro de succinilcolina, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505296 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505296 5 g 5 g
15515296 25 g 25 g
15525296 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15505296 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-27-2
Fórmula molecular C14H30Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 361.3
Clave InChI YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
Nombre IUPAC trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanioil)etoxi]butanoil]oxetil]azanio; dicloruro
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinylcholine chloride
Punto de fusión 160.0°C to 162.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.3
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinylcholine chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.