Learn More
Succinilacetona, TRC
Código de producto. 30003667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003667 100 mg 100 miligramos
30010471 10 mg 10 miligramos
30005025 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS692060100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51568-18-4
Fórmula molecular C7 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 158.1519
Nombre IUPAC Ácido 4,6-dioheptanoico
SMILES CC(=O)CC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinylacetone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579