Learn More
Succinil sulfatiazol, 99,48%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413351 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11413351 100 g
11423351 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413351 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210297680
El succinilsulfatiazol se utiliza para bloquear la síntesis de ácido fólico. Se utiliza para estudiar la deficiencia de folato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-43-8
Fórmula molecular C13H13N3O5S2
Peso molecular (g/mol) 355.383
Número MDL MFCD00022437
Clave InChI SKVLYVHULOWXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinylsulfathiazole, cremosuxidine, sulfasuccidine, sulfasuccinil, sulfasuxidine, colistatin, sulfadigesin, sulfasuccithiazole, sulfasuccidin, sulfenterone
PubChem CID 5315
ChEBI CHEBI:9309
Nombre IUPAC Ácido 4-oxo-4-[4-(1,3-tiazol-2-ilsulfamoil)anilino]butanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)CCC(=O)O)S(=O)(=O)NC2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinyl sulfathiazole
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.4
Forma física Powder