Learn More
Succinyl phosphonate trisodium salt, MedChemExpress
Descripción
Succinyl phosphonate trisodium salt is an 2-oxoglutarate dehydrogenase (OGDH) inhibitor, impairs viability of cancer cells in a cell-specific metabolism-dependent manner. Succinyl phosphonate trisodium salt inhibits the glutamate-induced ROS production in glutamate-stimulated hippocampal neurons in situ.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinyl phosphonate trisodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 864167-45-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C4H4Na3O6P |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Información de solubilidad | H2O : 150 mg/mL (604.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CCC(P(O[Na])(O[Na])=O)=O |
| Mostrar más |