Learn More
Cloruro de succinilo, TRC
Código de producto. 30414114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30414114 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30414114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6880852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinyl Chloride
CAS 543-20-4
Fórmula molecular C4 H4 Cl2 O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES ClC(=O)CCC(=O)Cl
Nombre IUPAC dicloruro de butanedioilo
Peso molecular (g/mol) 154.979
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.959