Learn More
Cloruro de succinilo, TRC
Código de producto. 30414114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30414114 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30414114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6880852.5G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Succinyl Chloride
CAS 543-20-4
Fórmula molecular C4 H4 Cl2 O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES ClC(=O)CCC(=O)Cl
Nombre IUPAC dicloruro de butanedioilo
Peso molecular (g/mol) 154.979
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.959
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.