Learn More
Cloruro de succinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinyl Chloride |
| CAS | 543-20-4 |
| Fórmula molecular | C4 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | dicloruro de butanedioilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.979 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.959 |