Learn More
Cloruro de succinilo, aprx. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10725971 25 g Frasco de vidrio 25 g
10396680 100 g Frasco de vidrio 100 g
10348993 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10725971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-20-4
Fórmula molecular C4H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 154.98
Número MDL MFCD00000749
Clave InChI IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
Nombre IUPAC dicloruro de butanedioilo
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinyl chloride
Punto de fusión 16°C to 17°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.4070g/mL
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2CH2COCl
Índice de refracción 1.4700 to 1.472
Cantidad 25 g
Beilstein 02, IV, 1921
Índice Merck 15, 9004
Gravedad específica 1.407
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.98
Porcentaje de pureza ca. 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.