Learn More
Cloruro de succinilo, aprox. 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10588865 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10588865 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10588865 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430801000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 190.0°C
Nombre del producto químico o material Succinyl chloride
Punto de fusión 16.0°C to 17.0°C
CAS 543-20-4
Color De incoloro a marrón
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 95%
Fórmula molecular C4H4Cl2O2
Fórmula lineal ClCOCH2CH2COCl
Número MDL MFCD00000749
Temperatura de inflamación 76°C
Índice Merck 15,9004
Sinónimo succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Clave InChI IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Nombre IUPAC dicloruro de butanedioilo
Peso molecular (g/mol) 154.98
PubChem CID 10970
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.98
Porcentaje de pureza ∼95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Gravedad específica 1.407
Densidad 1.4070g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.