Learn More
Cloruro de succinilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458317 250 g 250 g
11448317 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18389.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.974 g/mol
It is employed in the synthesis of biseugenyl succinate and bis(4-maleimidephenyl) succinate. It is also used as used as an important raw material and intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs. It is also applied as hydrolytic reagent for the determination of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de biseugenil succinato y bis(4-maleimidefenil) succinato. También se utiliza como materia prima importante e intermedio en productos farmacéuticos, síntesis orgánica, agroquímicos y colorantes. También se aplica como reactivo hidrolítico para la determinación de agua.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, alcoholes y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-20-4
Fórmula molecular C4H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 154.974
Número MDL MFCD00000749
Clave InChI IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
Nombre IUPAC dicloruro de butanedioilo
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinyl chloride
Punto de fusión 16°C to 17°C
Densidad 1.407
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.471
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 507064
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,8873
Información de solubilidad Reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.98
Porcentaje de pureza 96%