Learn More
Succinil bis[(fenilimino)-2,1-etanodiil]bis(3-maleimidopropanamida), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinyl Bis[(phenylimino)-2,1-ethanediyl]bis(3-maleimidopropanamide) |
| CAS | 1346602-61-6 |
| Fórmula molecular | C34H36N6O8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H36N6O8/c41-27(17-21-39-31(45)13-14-32(39)46)35-19-23-37(25-7-3-1-4-8-25)29(43)11-12-30(44)38(26-9-5-2-6-10-26)24-20-36-28(42)18-22-40-33(47)15-16-34(40)48/h1-10,13-16H,11-12,17-24H2,(H,35,41)(H,36,42) |
| SMILES | O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCN(C(=O)CCC(=O)N(CCNC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis[2-[3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoilamino]etil]-N,N'-difenilbutanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 656.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 656.2595 |