Learn More
Succinofenona (difenacilo), Mikromol™
Código de producto. 30049383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049383 100 mg 100 miligramos
30050489 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049383 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0039.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Succinofenona (difenacilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Nombres de analitos o componentes Succinophenone (Diphenacyl)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Succinophenone, Diphenacyl
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,4-difenilbutano-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 238.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0994 g/mol