Learn More
Succinonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331807 100 g 100 g
11341807 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05037.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Succinonitrile dispersed with ionic liquids entrapped in a host polymer was used to constitute the gel polymer electrolytes. It was used as dopant to investigate the ionic conductivity and X-ray absorption spectroscopic results for lithium and copper salt doped succinonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó succinonitrilo disperso con líquidos iónicos atrapados en un polímero huésped para constituir los electrolitos del polímero en gel. Se uso como dopante para investigar la conductividad iónica y los resultados espectroscópicos de absorción de rayos X para el succinonitrilo dopado con sales de litio y cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol y agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-61-2
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00001949
Clave InChI IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
Nombre IUPAC butanodinitrilo
SMILES N#CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinonitrile
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 1098380
Índice Merck 14,8872
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 98%