Learn More
Nervonato de succinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinimidyl Nervonate |
| CAS | 191354-88-8 |
| Fórmula molecular | C28 H49 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H49NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-28(32)33-29-26(30)24-25-27(29)31/h9-10H,2-8,11-25H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) (Z)-tetracos-15-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 463.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.3662 |