Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de succinimidilo
Código de producto. 16534284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534284 5 g 5 g
16544284 25 g 25 g
16554284 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16534284 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14464-29-0
Fórmula molecular C6H7NO4
Peso molecular (g/mol) 157.13
Clave InChI SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Acetato de 2,5-dioxopirrolidin-1-il
SMILES CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinimidyl acetate
Punto de fusión 133.0°C to 134.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.13