Learn More
Succinimidil-6-(biotinamido) hexanoato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Succinimidyl-6-(biotinamido) Hexanoate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1886 |