Learn More
Succinimidil 3-(Tri-n-butilstannyl)benzoato, TRC
Código de producto. 30424260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424260 500 mg
30415841 1 g
30410054 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS692038500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112725-22-1
Fórmula molecular C23H35NSnO4
Peso molecular (g/mol) 508.24
Sinónimo 3-(tributylstannyl)-Benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 1-[[3-(tributylstannyl)benzoyl]oxy]-2,5-Pyrrolidinedione (9CI)
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 3-tributilstannylbenzoato
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinimidyl 3-(Tri-n-butylstannyl)benzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8NO4.3C4H9.Sn/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.1588