Learn More
Succinimida, TRC
Código de producto. 30133113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133113 5 g 5 g
30006140 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6894005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-56-8
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.09
Sinónimo 2,5-Diketopyrrolidine, 2,5-Dioxopyrrolidine, Butanimide, Lubrizol 6406, NSC 11204, NSC 13114, NSC 49152, Succinic Acid Imide, Succinic Imide
Nombre IUPAC pirrolidina-2,5-diona
SMILES O=C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinimide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.032