Learn More
Succinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425603 250 g 250 g
11415603 1000 g 1000 g
11435603 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13503.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99.089 g/mol
Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La succinimiada se utiliza en síntesis orgánicas y en procesos industriales de siembra en placa en plata. También se utiliza como anticonvulsivo en fármacos como la etosuximida, la fensuximida y la metsuximida. Además, se utiliza para formar uniones covalentes entre proteínas, péptidos y plásticos. Además, se utiliza como materia prima importante para la síntesis de compuestos heterocíclicos a través de ciclaciones de N-aciliminio.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol. Insoluble en éter y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-56-8
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.089
Número MDL MFCD00005495
Clave InChI KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
Nombre IUPAC pirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Succinimide
Punto de fusión 121°C to 126°C
Densidad 1.41
pH 4 to 6
Punto de ebullición 287°C to 288°C
Temperatura de inflamación 201°C (393°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 108440
Índice Merck 14,8871
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinimide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinimide