Learn More
Succinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10757582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10757582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10337371 100 g Frasco de vidrio 100 g
10738162 500 g Frasco de vidrio 500 g
13488518 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10757582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348650050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-56-8
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.08
Número MDL MFCD00005495
Clave InChI KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
Nombre IUPAC pirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinimide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 121.0°C to 126.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 285.0°C to 290.0°C
Temperatura de inflamación 201°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21,369
Índice Merck 15,9001
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: 1g/24 mL alcohol - 1g/5 mL alcohol (60°C), insoluble in ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.